Learn More
3,4-Epoxibutanol, TRC
Código de producto. 30138266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138266 2.5 g 2.50 g
30134270 500 mg 500 miligramos
30005419 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5890652.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19098-31-8
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Sinónimo 2-Oxiraneethanol, Oxiraneethanol, (2-Hydroxyethyl)oxirane, 3,4-Epoxy-1-butanol, 4-Hydroxy-1,2-epoxybutane;
Nombre IUPAC 2-(oxiran-2-il)etanol
SMILES OCCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Epoxybutanol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c5-2-1-4-3-6-4/h4-5H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0524