Learn More
3,4-epoxi-moxidectina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Epoxy-moxidectin |
| CAS | 1402163-94-3 |
| Fórmula molecular | C37H53NO9 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (3R,4S,6R,23E,25S)-5-O-Demethyl-28-deoxy-25-[(1E)-1,3-dimethyl-1-buten-1-yl]-3,4:6,28-diepoxy-3,4-dihydro-23-(methoxyimino)milbemycin B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H53NO9/c1-20(2)14-23(5)30-24(6)28(38-42-8)18-36(46-30)17-27-16-26(45-36)13-12-22(4)15-21(3)10-9-11-25-19-43-33-31(39)35(7)32(47-35)29(34(40)44-27)37(25,33)41/h9-12,14,20-21,24,26-27,29-33,39,41H,13,15-19H2,1-8H3/b10-9+,22-12+,23-14+,25-11+,38-28-/t21-,24-,26?,27-,29-,30+,31-,32+,33+,35-,36-,37+/m0/s1 |
| SMILES | C/C1=C\C([H])C2C[C@](C[C@]3(C/C([C@H](C)[C@@H](/C(C)=C/C(C)C)O3)=N\OC)O2)([H])OC([C@]4([H])[C@@H](O5)[C@]5(C)[C@@H](O)[C@](OC/6)([H])[C@@]4(O)C6=C\C=C\[C@H](C)C1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 655.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 655.372 |