Learn More
3,4-difenilmetilideno luteolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Diphenylmethylidene Luteolin |
| CAS | 1201808-21-0 |
| Fórmula molecular | C28H18O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 7-Dihydroxy-2-(2,2-diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-5-4H-1-benzopyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H18O6/c29-20-14-21(30)27-22(31)16-24(32-26(27)15-20)17-11-12-23-25(13-17)34-28(33-23,18-7-3-1-4-8-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-16,29-30H |
| SMILES | Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc4OC(Oc4c3)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | 2-(2,2-difenil-1,3-benzodioxol-5-il)-5,7-dihidroxicromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 450.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 450.1103 |