Learn More
3,4-Dinitrofenol (humedecido con agua) > 15%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dinitrophenol |
| CAS | 577-71-9 |
| Fórmula molecular | C6 H4 N2 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | δ-Dinitrophenol, 3,4-DNP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4N2O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3,4-dinitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 184.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.012 |