Learn More
Ácido 3,4-dinitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10559092 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10559092 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10559092 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408700050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dinitrobenzoic acid
Nombre de nota 99%
CAS 528-45-0
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 163°C to 166°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H4N2O6
Fórmula lineal (O2N)2C6H3CO2H
Número MDL MFCD00007255
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 413
Fieser 01,320
Índice Merck 15, 3301
Sinónimo 3,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,4-dinitro, unii-0l3n4t0gpd, ccris 3128, 3,4-dinitrobenzioc acid, 0l3n4t0gpd, 3,4-dinitrobenzoate, 3,4-di-nitro-benzoic acid, zlchem 522, pubchem4956
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,hot water
Clave InChI OMVRRHJJQILIJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido 3,4-dinitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 212.12
PubChem CID 10709
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dinitrobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.