Learn More
Ácido 3,4-dinitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403058 5 g 5 g
11413058 25 g 25 g
11423058 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18774.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 528-45-0 | C7H4N2O6 | 212.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528-45-0
Fórmula molecular C7H4N2O6
Peso molecular (g/mol) 212.12
Número MDL MFCD00007255
Clave InChI OMVRRHJJQILIJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,4-dinitro, unii-0l3n4t0gpd, ccris 3128, 3,4-dinitrobenzioc acid, 0l3n4t0gpd, 3,4-dinitrobenzoate, 3,4-di-nitro-benzoic acid, zlchem 522, pubchem4956
PubChem CID 10709
Nombre IUPAC ácido 3,4-dinitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dinitrobenzoic acid
Punto de fusión 163°C to 167°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2055333
Índice Merck 14,3275
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.12
Porcentaje de pureza 99%