Learn More
3,4-dinitroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dinitroaniline |
| CAS | 610-41-3 |
| Fórmula molecular | C6H5N3O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dinitrobenzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5N3O4/c7-4-1-2-5(8(10)11)6(3-4)9(12)13/h1-3H,7H2 |
| SMILES | Nc1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 183.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.028 |