Learn More
3,4-dimetilumbeliferona, TRC
Código de producto. 30381658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30381658 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30381658 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479748250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylumbelliferone
CAS 2107-78-0
Fórmula molecular C11 H10 O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo 7-Hydroxy-3,4-dimethyl-2H-chromen-2-one, 7-hydroxy-3,4-dimethyl-2H-1-benzopyran-2-one, 3,4-dimethyl-7-hydroxycoumarin
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O3/c1-6-7(2)11(13)14-10-5-8(12)3-4-9(6)10/h3-5,12H,1-2H3
SMILES CC1=C(C)c2ccc(O)cc2OC1=O
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3,4-dimetilcromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 190.195
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.063
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.