Learn More
3,4-Dimetiltiofenol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11965741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11965741 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 11965741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307350010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethylthiophenol
Nombre de nota 98%
CAS 18800-53-8
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0270g/mL
Punto de ebullición 218°C
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H10S
Fórmula lineal CH3C6H3SHCH3
Índice de refracción 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00010023
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.027
Sinónimo 3,4-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl thiophenol, o-xylene-4-thiol, 4-mercapto-o-xylene, 3,4-dimethylbenzene-1-thiol, pubchem6812, 3,4-dimethyl-thiophenol, acmc-1bu1r, 3,4-dimethyl-benzenethiol
Clave InChI IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S)C
Nombre IUPAC 3,4-dimetilbencenotiol
Peso molecular (g/mol) 138.23
PubChem CID 87799
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación