Learn More
3,4-Dimetiltiofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethylthiophenol |
| Densidad | 1.027 |
| Punto de ebullición | 218°C |
| Temperatura de inflamación | 90°C (194°F) |
| Olor | Unpleasant |
| Índice de refracción | 1.5736 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2810 |
| Beilstein | 2040353 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Mostrar más |