Learn More
3,4-Dimetiltiofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420757 1 g 1 g
11430757 5 g 5 g
11440757 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23168.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18800-53-8 | C8H10S | 138.228 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18800-53-8
Fórmula molecular C8H10S
Peso molecular (g/mol) 138.228
Número MDL MFCD00010023
Clave InChI IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl thiophenol, o-xylene-4-thiol, 4-mercapto-o-xylene, 3,4-dimethylbenzene-1-thiol, pubchem6812, 3,4-dimethyl-thiophenol, acmc-1bu1r, 3,4-dimethyl-benzenethiol
PubChem CID 87799
Nombre IUPAC 3,4-dimetilbencenotiol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylthiophenol
Densidad 1.027
Punto de ebullición 218°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.5736
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 2040353
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 98%