Learn More
3,4-Dimetiltiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408257 1 g 1 g
15418257 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51793.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 58952-03-7 | Molecular Formula: C9H11NS | Molecular Weight: 165.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58952-03-7
Fórmula molecular C9H11NS
Peso molecular (g/mol) 165.25
Número MDL MFCD06738326
Clave InChI MGSZKKVFYBQMPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethyl-thiobenzamide, 3,4-dimethylthiobenzamide, 3,4-dimethylbenzothioamide, 3,4-dimethylbenzene-1-carbothioamide, 3,4-dimethyl-thiobenzamid
PubChem CID 20470851
Nombre IUPAC 3,4-Dimetilbencenocarbotioamida
SMILES CC1=C(C)C=C(C=C1)C(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylthiobenzamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.25
Porcentaje de pureza 97%