Learn More
3,4-Dimetiltieno[2,3-b]tiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10488494
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10488494 5 g 5 g
10691673 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10488494 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM03483DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 159709-36-1
Fórmula molecular C9H8OS2
Peso molecular (g/mol) 196.282
Número MDL MFCD00052282
Clave InChI WEAXSPMHCXWYPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde,3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-2-formylthieno 2,3-b thiophene, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-5-carbaldehyde, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde, 3,4-dimethylthiopheno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2778771
Nombre IUPAC 3,4-dimetiltieno[2,3-b]tiofeno-5-carbaldehído
SMILES CC1=CSC2=C1C(=C(S2)C=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethylthieno[2, 3-b]thiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.29
Porcentaje de pureza 97%