Learn More
3,4-dimetilpirazol, TRC
Código de producto. 30385550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385550 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30385550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4789301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylpyrazole
CAS 2820-37-3
Fórmula molecular C5 H8 N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1H-Pyrazole, 3,4-dimethyl-, Pyrazole, 3,4(or 4,5)-dimethyl- (7CI), Pyrazole, 3,4-dimethyl- (6CI,8CI), 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,4-Dimethylpyrazole, 4,5-Dimethylpyrazole
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2/c1-4-3-6-7-5(4)2/h3H,1-2H3,(H,6,7)
SMILES Cc1c[nH]nc1C
Nombre IUPAC 3,4-dimetil-1H-pirazol
Peso molecular (g/mol) 96.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0687