Learn More
3,4-Dimetilpirazol Fosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate |
| Nombres de analitos o componentes | 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2.H3O4P/c1-4-3-6-7-5(4)2;1-5(2,3)4/h3H,1-2H3,(H,6,7);(H3,1,2,3,4) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0456 |