Learn More
3,4-Dimetilpirazol Fosfato, TRC
Código de producto. 30135571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135571 10 g 10 g
30136446 5 g 5 g
17982375 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47896010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202842-98-6
Fórmula molecular C5 H8 N2 . H3 O4 P
Peso molecular (g/mol) 194.13
Sinónimo 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate, 1H-Pyrazole, 3,4-dimethyl-, phosphate (1:1), 3,4-Dimethyl-1H-pyrazolium dihydrogen phosphate, 3,4-Dimethylpyrazole phosphate, DMPP, DMPP (nitrification inhibitor), Entec
Nombre IUPAC 3,4-dimetil-1H-pirazol; Ácido fosfórico
SMILES Cc1c[nH]nc1C.OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate
Nombres de analitos o componentes 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2.H3O4P/c1-4-3-6-7-5(4)2;1-5(2,3)4/h3H,1-2H3,(H,6,7);(H3,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0456