Learn More
Bromuro de 3,4-dimetilfenilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11985901 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 11985901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431910500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 89980-68-7, 109-99-9
% mín. CAS 9.2, 86.2
% máx. CAS 13.8, 90.8
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 65.0°C
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C8H9BrMg
Número MDL MFCD01311496
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.91
Sinónimo magnesium, bromo 3,4-dimethylphenyl, 3,4-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, acmc-20lsd0, vmchykkmhinihc-uhfffaoysa-m, 3,4-dimethylphenylmagnesium bromide, 3,4-dimethylphenyl magnesium bromide, grignard reagent
Clave InChI VMCHYKKMHINIHC-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=C([Mg]Br)C=C1C
Nombre IUPAC magnesio; 1,2-dimetilbencen-5-ida; bromuro
Peso molecular (g/mol) 209.37
PubChem CID 11745878
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.37
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.