Learn More
Sal de clorhidrato de 3,4-dimetilfenilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3,4-Dimethylphenyl)hydrazine Hydrochloride |
| CAS | 60481-51-8 |
| Fórmula molecular | C8 H12 N2 . Cl H |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Hydrazine, (3,4-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), Hydrazine, (3,4-dimethylphenyl)-, monohydrochloride (9CI), 3,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, N-(3,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, SB-710620-A, Eltrombopag Stage 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2.ClH/c1-6-3-4-8(10-9)5-7(6)2;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1ccc(NN)cc1C |
| Nombre IUPAC | (3,4-dimetilfenil)hidracina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 172.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0767 |