Learn More
Clorhidrato de 3,4-dimetilfenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439953 10 g 10 g
11449953 50 g 50 g
11459953 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439953 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13027.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60481-51-8 | C8H13ClN2 | 172.656 g/mol
3,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, is used as a reactant with ethyl 3-ethoxy-2-ethoxycarbonylprop-2-enoate to produce 2-(3,4-dimethyl-phenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester. This reaction will need reagent K2CO3, and the menstruum ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 3,4-dimetilfenilhidrazina se utiliza como un reactante con 3-etoxi-2-etoxicarbonilprop-2-enoato de etilo para producir éster etílico de ácido 2-(3,4-dimetil-fenil)-3-oxo-2,3-dihidro-1H-pirazol-4-carboxílico. Esta reacción necesitará el reactivo K2CO3 y etanol disolvente.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60481-51-8
Fórmula molecular C8H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 172.656
Número MDL MFCD00052270
Clave InChI YYMIOVAEQIEPET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 3,4-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-3,4-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3,4-dimethylphenyl-, monohydrochloride, 4-hydrazino-o-xylene hydrochloride, 3,4-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride 1:x, hydrazine, 3,4-dimethylphenyl-, hydrochloride, 3,4-dimethylphenyl diazane hydrochloride, pubchem7555, 3,4-dimethylphenylhydrazinehydrochloride
PubChem CID 173740
Nombre IUPAC (3,4-dimetilfenil)hidracina; clorhidrato
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)NN)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼195°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 6096060
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.66
Porcentaje de pureza 98%