Learn More
Ácido 3,4-dimetilfenilborónico, 97 %, puede contener cantidades variables de anhídrido, Thermo Scientific™
Código de producto. 10290273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10290273 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10290273 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AC35928DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethylphenylboronic acid
CAS 55499-43-9
% mín. CAS 96.0
Color De blanco a beige
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Polvo
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C8H11BO2
Número MDL MFCD01009694
Sinónimo 3,4-dimethylphenyl boronic acid, 3,4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethylphenyl boranediol, 3,4-dimethylphenylboronicacid, 4-borono-o-xylene, boronic acid, 3,4-dimethylphenyl, pubchem1832, acmc-209lna, 3.4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethyl phenylboronic acid
Clave InChI KDVZJKOYSOFXRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)B(O)O
Nombre IUPAC Ácido (3,4-dimetilfenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 149.98
PubChem CID 2734348
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.98
Porcentaje de pureza ≥96.0%