Learn More
Ácido 3,4-dimetilfenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459728 1 g 1 g
15469728 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63178.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17283-16-8 | C10H11O2 | 163.20 g/mol
3,4-Dimethylphenylacetic acid, is is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,4-dimetilfenilacético se utiliza como producto intermedio en la síntesis orgánica. También se utiliza como producto intermedio químico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17283-16-8
Fórmula molecular C10H11O2
Peso molecular (g/mol) 163.20
Número MDL MFCD02664684
Clave InChI OTTPBKINJOYJGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 296013
Nombre IUPAC Ácido 2-(3,4-dimetilfenil)acético
SMILES CC1=CC=C(CC([O-])=O)C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylphenylacetic acid
Cantidad 1 g
Forma física Sólido
Sinónimo 2-3,4-dimethylphenyl acetic acid, 3,4-dimethylphenylacetic acid, 3,4-dimethyl-phenyl-acetic acid, 3,4-dimethylphenylaceticacid, 3,4-dimethyphenylacetic acid, 3,4-dimethylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenacetic acid, pubchem10440, benzeneacetic acid,3,4-dimethyl
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 98%