Learn More
3,4-Dimetilfenol, TRC
Código de producto. 30376361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30376361 1 g
1 options
Código de producto. 30376361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4658501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylphenol
CAS 95-65-8
Fórmula molecular C8 H10 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,4-Dimethylphenol, Phenol, 3,4-dimethyl-, 3,4-Xylenol (8CI), 3,4-Dimethylphenol, 1,3,4-Xylenol, 1-Hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-DMP, 4,5-Dimethylphenol, 4-Hydroxy-1,2-dimethylbenzene, NSC 1549
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
SMILES Cc1ccc(O)cc1C
Nombre IUPAC 3,4-dimetilfenol
Peso molecular (g/mol) 122.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0732