Learn More
3,4-Dimetilfenol, 99%
Código de producto. 10793455 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10793455 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10386740 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10530741 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10793455 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116580025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 95-65-8 | C8H10O | 122,17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-65-8
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00002304
Clave InChI YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723
PubChem CID 7249
ChEBI CHEBI:39839
Nombre IUPAC 3,4-dimetilfenol
SMILES CC1=CC=C(O)C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethylphenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 63°C to 67°C
Color Crema a blanco
Densidad 0.9830g/mL
Punto de ebullición 227°C
Temperatura de inflamación 80°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C6H3OH
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 06, 480
Índice Merck 15, 10279
Gravedad específica 0.983
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación