Learn More
3,4-Dimetilisoxazol-5-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10703643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10703643 1 g 1 g
10120045 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10703643 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00914DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 19947-75-2
Fórmula molecular C5H8N2O
Peso molecular (g/mol) 112.132
Número MDL MFCD00046081
Clave InChI PYNDWPFZDQONDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-3,4-dimethylisoxazole, 3,4-dimethylisoxazol-5-amine, 5-amino-3,4-dimethyl-isoxazole, 5-isoxazolamine, 3,4-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazol-5-amine, 3,4-dimethyl-5-isoxazolamine, 5-amino-3,4-dimethyl isoxazole, 3,4-dimethylisoxazole-5-ylamine, 3,4-dimethylisoxazol-5-ylamine, pubchem8660
PubChem CID 88317
Nombre IUPAC 3,4-dimetil-1,2-oxazol-5-amina
SMILES CC1=C(ON=C1C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethylisoxazol-5-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%