Learn More
3,4-Dimetilfurán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethylfuran |
| CAS | 20843-07-6 |
| Fórmula molecular | C6 H8 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-7-4-6(5)2/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cocc1C |
| Nombre IUPAC | 3,4-dimetilfurano |
| Peso molecular (g/mol) | 96.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.0575 |