Learn More
Alcohol 3,4-dimetilbencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421427 1 g 1 g
11431427 5 g 5 g
11441427 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24926.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6966-10-5 | C9H12O | 136.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6966-10-5
Número MDL MFCD00004647
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylbenzyl alcohol
Punto de fusión 62°C to 65°C
Punto de ebullición 218°C to 221°C
Fórmula molecular C9H12O
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,4-dimethylbenzyl alcohol, 3,4-dimethylphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylphenyl methan-1-ol, pubchem2161, 3,4-dimethylbenzylalcohol, acmc-1b6qp, 3,4-dimethylbenzyl alcoho, 3,4 dimethylbenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-o-xylene
Clave InChI OKGZCXPDJKKZAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)CO)C
Nombre IUPAC (3,4-dimetilfenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 136.19
PubChem CID 23407
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 97%