Learn More
3,4-Dimetilbenzotrifluoruro, TRC
Código de producto. 30377589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377589 100 mg
30369028 50 mg
30371500 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377589 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD462098100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78164-31-5
Fórmula molecular C9H9F3
Peso molecular (g/mol) 174.16
SMILES Cc1ccc(cc1C)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylbenzotrifluoride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9F3/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)9(10,11)12/h3-5H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0656