Learn More
3,4-Dimetilbenzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400037 25 g 25 g
11410037 100 g 100 g
11420037 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20965.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2571-39-3 | C15H14O | 210.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2571-39-3
Fórmula molecular C15H14O
Peso molecular (g/mol) 210.28
Número MDL MFCD00008525
Clave InChI JENOLWCGNVWTJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethylbenzophenone, 3,4-dimethylphenyl phenyl methanone, methanone, 3,4-dimethylphenyl phenyl, 3,4-dimethylphenyl-phenylmethanone, 3,4-dimethylphenyl phenyl ketone, acmc-1cbaf, 3,4-dimethyl-benzophenone, ksc490c7t, benzophenone, 3,4-dimethyl
PubChem CID 75730
Nombre IUPAC (3,4-Dimetilfenil)-fenilmetanona
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylbenzophenone
Punto de fusión 44°C to 47°C
Punto de ebullición 335°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1952043
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.28
Porcentaje de pureza 99%