Learn More
Ácido 3,4-dimetilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469526 25 g 25 g
11479526 100 g 100 g
11489526 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19260.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 619-04-5 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-04-5
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00002524
Clave InChI OPVAJFQBSDUNQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-benzoic acid, 1-carboxy-3,4-dimethylbenzene, o-xylene-4-carboxylic acid, 3,4-dimethylbenzoicacid, pubchem14893, 3,4-dimethyl benzoic acid, asym-o-xylylic acid, acmc-1b5p1, 3, 4 dimethyl benzoic acid
PubChem CID 12073
ChEBI CHEBI:64818
Nombre IUPAC Ácido 3,4-dimetilbenzoico
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylbenzoic acid
Punto de fusión 164°C to 167°C
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Beilstein 907267
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%