Learn More
Cloruro de 3,4-dimetilbenzenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456556 25 g 25 g
11446556 5 g 5 g
11466556 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24806.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2905-30-8 | C8H9ClO2S | 204.668 g/mol
3,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride is used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 3,4-dimetilbenzenesulfonilo se utiliza como intermediario.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos agentes oxidantes, bases, agua/ humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2905-30-8
Fórmula molecular C8H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 204.668
Número MDL MFCD00625742
Clave InChI DNMQPRPJIWTNAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethylbenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylphenyl chlorosulfone, ksc562m4t, 3,4-dimethylphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethylbenzenesulphonyl chloride, 3,4-dimethyl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 3689743
Nombre IUPAC Cloruro de 3,4-dimetilbenzenesulfonilo
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Cantidad 25 g
Olor Acrid
Número UN UN3261
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.68
Porcentaje de pureza 98%