Learn More
Ácido 3,4-dimetilbencenoborónico, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11358436
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11358436 1 g 1 g
11368436 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11358436 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L17461.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 55499-43-9 | C8H11BO2 | 149.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55499-43-9
Fórmula molecular C8H11BO2
Peso molecular (g/mol) 149.98
Número MDL MFCD01009694
Clave InChI KDVZJKOYSOFXRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethylphenyl boronic acid, 3,4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethylphenyl boranediol, 3,4-dimethylphenylboronicacid, 4-borono-o-xylene, boronic acid, 3,4-dimethylphenyl, pubchem1832, acmc-209lna, 3.4-dimethylbenzeneboronic acid, 3,4-dimethyl phenylboronic acid
PubChem CID 2734348
Nombre IUPAC Ácido (3,4-dimetilfenil)borónico
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)B(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylbenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼220°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2963858
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.99
Porcentaje de pureza ≥98%