Learn More
3,4-Dimetilbenzaldehído, TRC
Código de producto. 30371176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30371176 1 g -
30383933 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30371176 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4645351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5973-71-7
Fórmula molecular C9 H10 O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Sinónimo Benzaldehyde, 3,4-dimethyl-, 3,4-Dimethylbenzaldehyde (ACI), 3,4-DBAL
Nombre IUPAC 3,4-dimetilbenzaldehído
SMILES Cc1ccc(C=O)cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylbenzaldehyde
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)5-8(7)2/h3-6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0732