Learn More
3,4-dimetilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10717012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10717012 25 g Frasco de vidrio 25 g
10576441 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10717012 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346060250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5973-71-7 | C9H10O | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5973-71-7
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00016612
Clave InChI POQJHLBMLVTHAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3,4-dimethyl, unii-16g1j12arb, 4-formyl-o-xylene, o-xylene-4-carboxaldehyde, 3,4-dimethyl-benzaldehyde, 3 pound not4-dimethylbenzaldehyde, pubchem2535, 3,4 dimethyl benzaldehyde, 3,4-di-methylbenzaldehyde, 3,4-dimethyl benzaldehyde
PubChem CID 22278
Nombre IUPAC 3,4-dimetilbenzaldehído
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethylbenzaldehyde
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0120g/mL
Punto de ebullición 226°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C6H3CHO
Índice de refracción 1.5490 to 1.551
Cantidad 25 g
Beilstein 07,IV,707
Gravedad específica 1.012
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido