Learn More
3,4-dimetilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498336 5 g 5 g
11408346 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15388.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5973-71-7 | C9H10O | 134.178 g/mol
3,4-Dimethylbenzaldehyde is used as an additive for resins, agricultural intermediate and for flavor and fragrance, nucleation transparent agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-dimetilbenzaldehído se utiliza como aditivo para resinas, intermediario agrícola, sabores y fragancias, agente transparente de nucleación.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter, tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese bajo gas inerte. Mantener lejos de agentes oxidantes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5973-71-7
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.178
Número MDL MFCD00016612
Clave InChI POQJHLBMLVTHAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3,4-dimethyl, unii-16g1j12arb, 4-formyl-o-xylene, o-xylene-4-carboxaldehyde, 3,4-dimethyl-benzaldehyde, 3 pound not4-dimethylbenzaldehyde, pubchem2535, 3,4 dimethyl benzaldehyde, 3,4-di-methylbenzaldehyde, 3,4-dimethyl benzaldehyde
PubChem CID 22278
Nombre IUPAC 3,4-dimetilbenzaldehído
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylbenzaldehyde
Densidad 1.017
Punto de ebullición 226°C
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.551
Cantidad 5 g
Beilstein 1634270
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether,toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 97%