Learn More
3,4-dimetilanisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethylanisole |
| CAS | 4685-47-6 |
| Fórmula molecular | C9H12O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Methoxy-1,2-dimethylbenzene, 1,2-Dimethyl-4-methoxybenzene1-Methoxy-3,4-dimethylbenzene, 2-Methyl-4-methoxytoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O/c1-7-4-5-9(10-3)6-8(7)2/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(C)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxi-1,2-dimetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 136.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0888 |