Learn More
3,4-Dimetilanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479747 50 g 50 g
11489747 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22735.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4685-47-6
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00008396
Clave InChI LVUBSVWMOWKPDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethylanisole, 4-methoxy-1,2-dimethyl-benzene, 4-methoxy-o-xylene, benzene, 4-methoxy-1,2-dimethyl, 3,4-dimethyl anisole, 1,2-dimethyl-4-methoxybenzene, 3,4-dimethylphenyl methyl ether, acmc-20anel, pubchem5361
PubChem CID 78411
Nombre IUPAC 4-metoxi-1,2-dimetilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)OC)C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylanisole
Densidad 0.975
Cantidad 50 g
Índice de refracción 1.5175
Beilstein 2040907
Punto de ebullición 200°C to 201°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.