Learn More
3,4-Dimetilanilina, TRC
Código de producto. 30376217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376217 5 g 5 g
30370820 25 g -
30369187 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376217 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4621855G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-64-7
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Sinónimo 3,4-Xylidine (8CI), 3,4-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-3,4-dimethylbenzene, 3,4-Dimethylaminobenzene, 3,4-Dimethylaniline, 3,4-Dimethylphenylamine, 3,4-Xylylamine, 4-Amino-1,2-dimethylbenzene, 4-Amino-o-xylene, NSC 41800, NSC 7099, 3,4-Dimethylaniline, 3,4-Xylidine, 1-Amino-3,4-dimethylbenzene, 3,4-Dimethylaminobenzene, 3,4-Dimethylaniline, 3,4-Dimethylbenzenamine, 3,4-Dimethylphenylamine, 3,4-Xylylamine, 4-Amino-1,2-dimethylbenzene, 4-Amino-o-xylene, NSC 41800, NSC 7099
Nombre IUPAC 3,4-dimetilanilina
SMILES Cc1ccc(N)cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylaniline
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0891