Learn More
3,4-Dimetilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458756 250 g 250 g
11369529 100 g 100 g
11448756 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16928.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 95-64-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
3,4-Dimethylaniline is used to study electron donor-acceptor interaction with DCNQ. It is also used as a fine chemical &organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,4-dimetilanilina se utiliza para estudiar la interacción donante-aceptor de electrones con DCNQ. También se utiliza como producto químico y orgánico intermedio.
Solubilidad
Soluble en agua y en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos, halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-64-7
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00007810
Clave InChI DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-xylidine, 4-amino-o-xylene, 3,4-xylylamine, 3,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenamine, 3,4-dimethylaminobenzene, 1-amino-3,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,2-dimethylbenzene, aniline, 3,4-dimethyl
PubChem CID 7248
ChEBI CHEBI:39901
Nombre IUPAC 3,4-dimetilanilina
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylaniline
Punto de fusión 48°C to 52°C
Densidad 1.076
Cantidad 250 g
Olor Characteristic
Número UN UN3452
Beilstein 507414
Índice Merck 14,10084
Punto de ebullición 226°C to 228°C
Información de solubilidad Soluble in water and in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 98%