Learn More
3',4'-Dimetilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3',4'-Dimethylacetophenone |
| Densidad | 1.002 |
| Punto de ebullición | 242°C to 243°C |
| Temperatura de inflamación | 102°C (215°F) |
| Índice de refracción | 1.538 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 907053 |
| Sinónimo | benzenesulfonamide, p-bromo-n-3-pyridyl, p-bromo-n-3-pyridyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-pyridin-3-yl-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-pyridin-3-yl benzenesulfonamide, 4-bromophenyl sulfonyl-3-pyridylamine, 4-bromo-n-3-pyridinyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-3-pyridyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-3-pyridyl-1-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-pyridin-3-yl benzene-1-sulfonamide, 5-22-09-00084 beilstein handbook reference |
| SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C)C(C)=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-N-piridin-3-ilbencenosulfonamida |
| Show More |