Learn More
3',4'-Dimetilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444833 5 g 5 g
11454833 25 g 25 g
11464833 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444833 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12187.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3637-01-2 | C10H12O | 148.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3637-01-2
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.21
Número MDL MFCD00008743
Clave InChI WPRAXAOJIODQJR-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',4'-Dimethylacetophenone
Densidad 1.002
Punto de ebullición 242°C to 243°C
Temperatura de inflamación 102°C (215°F)
Índice de refracción 1.538
Cantidad 5 g
Beilstein 907053
Sinónimo 3',4'-dimethylacetophenone, 1-3,4-dimethylphenyl ethanone, 3,4-dimethylacetophenone, ethanone, 1-3,4-dimethylphenyl, 1-3,4-dimethylphenyl ethan-1-one, unii-pc1l145t5v, 1-3,4-dimethyl-phenyl-ethanone, 1-acetyl-3,4-dimethylbenzene, 3.4-dimethylacetophenon, acmc-1cmy2
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C)C
Nombre IUPAC 1-(3,4-dimetilfenil)etanona
PubChem CID 77193
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3',4'-Dimethylacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(3,4-dimethylphenyl)ethanone