Learn More
3',4'-Dimetilacetanilida, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11341437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341437 25 g 25 g
11331437 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01919.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2198-54-1
Fórmula molecular C10H13NO
Peso molecular (g/mol) 163.22
Número MDL MFCD00026137
Clave InChI UAOIEEWQVAXCFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',4'-dimethylacetanilide, n-3,4-dimethylphenyl acetamide, 3,4-dimethylacetanilide, n-acetyl-3,4-xylidine, 3',4'-acetoxylidide, acetamide, n-3,4-dimethylphenyl, 3',4'-acetoxylide, acetamide, n-3,4-dimethylphenyl-9ci, 4-acetamino-o-xylol, aceto-3,4-xylidide
PubChem CID 75144
Nombre IUPAC N-(3,4-dimetilfenil)acetamida
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',4'-Dimethylacetanilide
Punto de fusión 96°C to 98°C
Cantidad 25 g
Beilstein 387706
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza ≥98%