Learn More
3,4-Dimetil-o-fenilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351917
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11351917 5 g 5 g
11341917 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11351917 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L07455.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 41927-01-9 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 41927-01-9
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.198
Número MDL MFCD00051709
Clave InChI MHQULXYNBKWNDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethyl-o-phenylenediamine, 2-amino-3,4-dimethylphenylamine, 2-amino-3,4-dimethylphenyl amine, 3,4-dimethyl-benzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, 3,4-dimethyl, 3,4-diamino-o-xylene, o-xylene-3,4-diamine, 5,6-dimethyl phenylenediamine, 1,2-diamino-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-1,2-benzenediamine
PubChem CID 521077
Nombre IUPAC 3,4-dimetilbenceno-1,2-diamina
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)N)N)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Punto de fusión 86°C to 90°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2716459
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 98%