Learn More
3,4-Dimetil-o-fenilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341917 1 g 1 g
11351917 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07455.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41927-01-9 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41927-01-9
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.198
Número MDL MFCD00051709
Clave InChI MHQULXYNBKWNDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethyl-o-phenylenediamine, 2-amino-3,4-dimethylphenylamine, 2-amino-3,4-dimethylphenyl amine, 3,4-dimethyl-benzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, 3,4-dimethyl, 3,4-diamino-o-xylene, o-xylene-3,4-diamine, 5,6-dimethyl phenylenediamine, 1,2-diamino-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-1,2-benzenediamine
PubChem CID 521077
Nombre IUPAC 3,4-dimetilbenceno-1,2-diamina
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)N)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Punto de fusión 86°C to 90°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2716459
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-dimethylbenzene-1,2-diamine