Learn More
3,4-dimetil-N-(1-metilpropil)-2,6-dinitrobencenamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethyl-N-(1-methylpropyl)-2,6-dinitrobenzenamine |
| CAS | 40318-45-4 |
| Fórmula molecular | C12H17N3O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-sec-Butyl-3,4-dimethyl-2,6-dinitroaniline, AC 92390 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17N3O4/c1-5-8(3)13-11-10(14(16)17)6-7(2)9(4)12(11)15(18)19/h6,8,13H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1=C(C)C=C([N+]([O-])=O)C(NC(C)CC)=C1[N+]([O-])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 267.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.1219 |