Learn More
3,4-dimetil-5-pirazolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethyl-5-pyrazolone |
| CAS | 6628-22-4 |
| Fórmula molecular | C5 H8 N2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2O/c1-3-4(2)6-7-5(3)8/h3H,1-2H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC1C(=NNC1=O)C |
| Nombre IUPAC | 3,4-dimetil-1,4-dihidropirazol-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 112.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0637 |