Learn More
3,4-Dimetil-3-sulfoleno, TRC
Código de producto. 30380109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Código de producto. Cantidad
30380109 500 mg
1 options
Código de producto. 30380109 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479330500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethyl-3-sulfolene
CAS 18214-56-7
Fórmula molecular C6H10O2S
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2,5-Dihydro-3,4-dimethylthiophene 1,1-dioxide, 3,4-Dimethyl-2,5-dihydrothiophene 1,1-dioxide, NSC 227911
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O2S/c1-5-3-9(7,8)4-6(5)2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC1=C(C)CS(=O)(=O)C1
Peso molecular (g/mol) 146.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0402