Learn More
3,4-Dimetilo-3-ciclopenteno-1-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30380472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30380472 2.5 mg -
30381216 25 mg -
30372516 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6152452.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-38-7
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.18
Sinónimo Rosiglitazone Related Compound 1
Nombre IUPAC ácido 3,4-dimetilciclopent-3-ene-1-carboxílico
SMILES CC1=C(C)CC(C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethyl-3-cyclopentene-1-carboxylic Acid
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O2/c1-5-3-7(8(9)10)4-6(5)2/h7H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0837