Learn More
3,4-Dimetil-2-hexanol, eritro + treo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439716 25 g 25 g
11419716 1 g 1 g
11429716 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20243.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19550-05-1 | C8H18O | 130.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19550-05-1
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.231
Número MDL MFCD00021887
Clave InChI LBJWJHMCZHKLQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethyl-2-hexanol, 2-hexanol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-2-hexanol, erythro + threo, 3,4-dimethyl-2-hexanol mixture of isomers, 2-hexanol,4-dimethyl, acmc-1ah66, 3,4-dimethyl-2-hexanol mixture of isomers a, 3,4-dimethyl-2-hexanol, threo + erythro
PubChem CID 140547
Nombre IUPAC 3,4-Dimetilhexano-2-ol
SMILES CCC(C)C(C)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethyl-2-hexanol
Nombre de nota erythro + threo
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 98%