Learn More
3,4-dimetil-2,6-dinitroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethyl-2,6-dinitroaniline |
| CAS | 40318-31-8 |
| Fórmula molecular | C8H9N3O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dimethyl-2,6-dinitrobenzenamine, 2,6-Nitro-3,4-xylidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N3O4/c1-4-3-6(10(12)13)7(9)8(5(4)2)11(14)15/h3H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1=C(C)C([N+]([O-])=O)=C(N)C([N+]([O-])=O)=C1 |
| Nombre IUPAC | 3,4-dimetil-2,6-dinitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 211.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.06 |