Learn More
3,4-Dimetil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457737 25 g 25 g
15447737 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37099.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2820-37-3 | C5H8N2 | 96.133 g/mol
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-dimetil-1H-pirazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2820-37-3
Fórmula molecular C5H8N2
Peso molecular (g/mol) 96.133
Número MDL MFCD00462154
Clave InChI VQTVFIMEENGCJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethyl-1h-pyrazole, 3 5 ,4-dimethylpyrazole, 3,4-dimethylpyrazole, 3,4-dimethyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3,4-dimethyl, unii-7lf1k5quj0, 7lf1k5quj0, 1h-pyrazole,4,5-dimethyl, 1h-pyrazole, 4,5-dimethyl, pyrazole, 3,4-dimethyl
PubChem CID 137735
Nombre IUPAC 4,5-dimetil-1H-pirazol
SMILES CC1=C(NN=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 53°C to 55°C
Color Crema
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido fusionado